Learn More
2,8-bis-(trifluorometil)-4-quinolinol, Mikromol™
Código de producto. 30050858
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30050858 100 mg 100 miligramos
30052077 25 mg 25 miligramos
30459478 4 x 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30050858 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1198.01
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2,8-bis-(trifluorometil)-4-quinolinol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,8-Bis-(trifluoromethyl)-4-quinolinol
CAS 35853-41-9
Nombres de analitos o componentes 2,8-Bis-(trifluoromethyl)-4-quinolinol
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C11 H5 F6 N O
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 2,8-Bis-(trifluoromethyl)-4-quinolinol
Fórmula InChI InChI=1S/C11H5F6NO/c12-10(13,14)6-3-1-2-5-7(19)4-8(11(15,16)17)18-9(5)6/h1-4H,(H,18,19)
SMILES Oc1cc(nc2c(cccc12)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Nombre IUPAC 2,8-bis(trifluorometil)quinolin-4-ol
Peso molecular (g/mol) 281.15
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 281.0275 g/mol