Learn More
2,8-Bis(trifluorometil)-4-quinolinol, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10207230 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10207230 1 g Frasco de vidrio 1 g
13478508 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10207230 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 306010010
 Artículo restringido
En stock
CAS 35853-41-9
Fórmula molecular C11H5F6NO
Peso molecular (g/mol) 281.15
Número MDL MFCD00075091
Clave InChI JIWHKBAFGFPZKM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,8-bis trifluoromethyl-4-hydroxyquinoline, 2,8-bis trifluoromethyl quinolin-4-ol, 2,8-bis trifluoromethyl-4-quinolinol, 2,8-bis trifluoromethyl-1h-quinolin-4-one, 2,8-bis-trifluoromethyl-quinolin-4-ol, cc-pmlsc-dma-p104, 4-quinolinol, 2,8-bis trifluoromethyl, 2,8-bis trifluoromethyl-4-hydroxy quinoleine, 2,8-di trifluoromethyl quinolin-4-ol, pubchem5934
PubChem CID 736140
Nombre IUPAC 2,8-bis(trifluorometil)-1H-quinolina-4-ona
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)C(F)(F)F)NC(=CC2=O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 8-Bis(trifluoromethyl)-4-quinolinol
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 130.0°C to 134.0°C
Color De incoloro a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 281.15
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación