Learn More
2,8-bis(Trifluorometil)-4-hidroxiquinolina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11468627
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11468627 5 g 5 g
11458627 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11468627 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19750.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 35853-41-9 | Molecular Formula: C11H5F6NO | Molecular Weight: 281.157 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 35853-41-9
Fórmula molecular C11H5F6NO
Peso molecular (g/mol) 281.157
Número MDL MFCD00075091
Clave InChI JIWHKBAFGFPZKM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,8-bis trifluoromethyl-4-hydroxyquinoline, 2,8-bis trifluoromethyl quinolin-4-ol, 2,8-bis trifluoromethyl-4-quinolinol, 2,8-bis trifluoromethyl-1h-quinolin-4-one, 2,8-bis-trifluoromethyl-quinolin-4-ol, cc-pmlsc-dma-p104, 4-quinolinol, 2,8-bis trifluoromethyl, 2,8-bis trifluoromethyl-4-hydroxy quinoleine, 2,8-di trifluoromethyl quinolin-4-ol, pubchem5934
PubChem CID 736140
Nombre IUPAC 2,8-bis(trifluorometil)-1H-quinolina-4-ona
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)C(F)(F)F)NC(=CC2=O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,8-Bis(trifluoromethyl)-4-hydroxyquinoline
Punto de fusión 129°C to 135°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 281.16
Porcentaje de pureza 97%