Learn More
Ácido 2,7-tiantrenodicarboxílico (contiene ~5 % de isómero 2,8), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,9-Thianthrenedicarboxylic Acid |
| CAS | 154341-96-5 |
| Fórmula molecular | C14H8O4S2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H8O4S2/c15-13(16)7-1-3-9-11(5-7)20-10-4-2-8(14(17)18)6-12(10)19-9/h1-6H,(H,15,16)(H,17,18) |
| SMILES | OC(=O)c1ccc2Sc3cc(ccc3Sc2c1)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido tiantreno-2,7-dicarboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 304.34 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 303.9864 |