Learn More
2,7-naftalenodiol, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2,7-Dihydroxynaphthalene |
| CAS | 582-17-2 |
| Fórmula molecular | C10 H8 O2 |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | 2,7-Naphthalenediol, 2,7-Dihydroxynaphthalene, 2,7-Naphthohydroquinone, 7-Hydroxy-2-naphthol, C.I. 76645, NSC 407541 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H8O2/c11-9-3-1-7-2-4-10(12)6-8(7)5-9/h1-6,11-12H |
| SMILES | Oc1ccc2ccc(O)cc2c1 |
| Nombre IUPAC | naftaleno-2,7-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 160.169 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 160.0524 |