Learn More
2,7-naftalenodiol, TRC
Código de producto. 30480876
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30480876 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30480876 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN34485010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-03-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,7-Dihydroxynaphthalene
CAS 582-17-2
Fórmula molecular C10 H8 O2
Cantidad 10 g
Sinónimo 2,7-Naphthalenediol, 2,7-Dihydroxynaphthalene, 2,7-Naphthohydroquinone, 7-Hydroxy-2-naphthol, C.I. 76645, NSC 407541
Fórmula InChI InChI=1S/C10H8O2/c11-9-3-1-7-2-4-10(12)6-8(7)5-9/h1-6,11-12H
SMILES Oc1ccc2ccc(O)cc2c1
Nombre IUPAC naftaleno-2,7-diol
Peso molecular (g/mol) 160.169
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.0524