Learn More
Ácido 2-(7-metil-2-oxo-2H-cromen-4-il)acético, TRC
Código de producto. 30341288
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30341288 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30341288 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB499335250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(7-methyl-2-oxo-2H-chromen-4-yl)acetic Acid
CAS 50402-83-0
Fórmula molecular C12H10O4
Cantidad 250 mg
Sinónimo (7-Methyl-2-oxo-2H-chromen-4-yl)acetic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C12H10O4/c1-7-2-3-9-8(5-11(13)14)6-12(15)16-10(9)4-7/h2-4,6H,5H2,1H3,(H,13,14)
SMILES CC1=CC2=C(C=C1)C(=CC(=O)O2)CC(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 2-(7-metil-2-oxocromen-4-il)acético
Peso molecular (g/mol) 218.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.0579