Learn More
2,7-Dinitrofluoreno, 98 %
Código de producto. 11498277
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11498277 1 g 1 g
11408287 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11498277 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17643.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5405-53-8
Fórmula molecular C13H8N2O4
Peso molecular (g/mol) 256.217
Número MDL MFCD00001121
Clave InChI IHZCVUBSTYOFSJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,7-dinitrofluorene, 9h-fluorene, 2,7-dinitro, fluorene, 2,7-dinitro, ccris 2909, fluorene,7-dinitro, acmc-1cuci, 9h-fluorene,7-dinitro, 9h-fluorene,2,7-dinitro, 4-05-00-02153 beilstein handbook reference
PubChem CID 21502
Nombre IUPAC 2,7-dinitro-9H-fluoreno
SMILES C1C2=C(C=CC(=C2)[N+](=O)[O-])C3=C1C=C(C=C3)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,7-Dinitrofluorene
Punto de fusión >300°C (decomposition)
Cantidad 1 g
Beilstein 2057852
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.22
Porcentaje de pureza 98%