Learn More
2,7-dimetilpireno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,7-Dimethylpyrene |
| CAS | 15679-24-0 |
| Fórmula molecular | C18H14 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H14/c1-11-7-13-3-5-15-9-12(2)10-16-6-4-14(8-11)17(13)18(15)16/h3-10H,1-2H3 |
| SMILES | Cc1cc2ccc3cc(C)cc4ccc(c1)c2c34 |
| Nombre IUPAC | 2,7-dimetilpireno |
| Peso molecular (g/mol) | 230.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 230.1096 |