Learn More
Ácido 2,7-dimetilpirazolo[1,5-a]pirimidina-6-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11435656
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11435656 5 g 5 g
11425656 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11435656 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20771.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 175201-51-1 | C9H9N3O2 | 191.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 175201-51-1
Fórmula molecular C9H9N3O2
Peso molecular (g/mol) 191.19
Número MDL MFCD00067901
Clave InChI CACYYYIWDACOAQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,7-dimethylpyrazolo 1,5-a pyrimidine-6-carboxylic acid, pyrazolo 1,5-a pyrimidine-6-carboxylic acid, 2,7-dimethyl, maybridge1_004672, 6-carboxy-2,7-dimethylpyrazolo 1,5-a pyrimidine, pyrazolo 1,5-a pyrimidine-6-carboxylicacid, 2,7-dimethyl, 2,7-dimethylpyrazolo 1,5-a pyrimidine-6-carboxylicacid, 2,7-dimethyl-8-hydropyrazolo 1,5-a pyrimidine-6-carboxylic acid
PubChem CID 2736303
Nombre IUPAC ácido 2,7-dimetilpirazolo[1,5-a]pirimidina-6-carboxílico
SMILES CC1=NN2C(=C(C=NC2=C1)C(=O)O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,7-Dimethylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylic acid
Punto de fusión ∼250°C (decomposition)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.18
Porcentaje de pureza 97%