Learn More
Ácido 2,7-dimetilpirazolo[1,5-a]pirimidina-6-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,7-Dimethylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylic acid |
| Punto de fusión | ∼250°C (decomposition) |
| Cantidad | 1 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 191.18 |
| Porcentaje de pureza | 97% |