Learn More
Ácido 2,7-dimetilpirazolo[1,5-a]pirimidina-6-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10151162
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10151162 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10427042 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10151162 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor KM01560DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
CAS 175201-51-1
Fórmula molecular C9H9N3O2
Peso molecular (g/mol) 191.19
Número MDL MFCD00067901
Clave InChI CACYYYIWDACOAQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,7-dimethylpyrazolo 1,5-a pyrimidine-6-carboxylic acid, pyrazolo 1,5-a pyrimidine-6-carboxylic acid, 2,7-dimethyl, maybridge1_004672, 6-carboxy-2,7-dimethylpyrazolo 1,5-a pyrimidine, pyrazolo 1,5-a pyrimidine-6-carboxylicacid, 2,7-dimethyl, 2,7-dimethylpyrazolo 1,5-a pyrimidine-6-carboxylicacid, 2,7-dimethyl-8-hydropyrazolo 1,5-a pyrimidine-6-carboxylic acid
PubChem CID 2736303
Nombre IUPAC ácido 2,7-dimetilpirazolo[1,5-a]pirimidina-6-carboxílico
SMILES CC1=NN2C(=C(C=NC2=C1)C(=O)O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 7-Dimethylpyrazolo[1, 5-a]pyrimidine-6-carboxylic acid
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.19
Porcentaje de pureza 97%