Learn More
Ácido 2,7-dimetil-9-fluorenona-4-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11460748
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11460748 25 g 25 g
11440748 1 g 1 g
11450748 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11460748 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25228.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 500536-41-4
Fórmula molecular C16H12O3
Peso molecular (g/mol) 252.269
Número MDL MFCD04039780
Clave InChI ATPRNYZONXAEOW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,7-dimethyl-9-oxo-9h-fluorene-4-carboxylic acid, 2,7-dimethyl-9-fluorenone-4-carboxylic acid
PubChem CID 246697
Nombre IUPAC ácido 2,7-dimetil-9-oxofluoreno-4-carboxílico
SMILES CC1=CC2=C(C=C1)C3=C(C=C(C=C3C2=O)C)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,7-Dimethyl-9-fluorenone-4-carboxylic acid
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 252.27
Porcentaje de pureza 97%