Learn More
2,7-dimetoxi-4-hidroxi-1,4-benzoxazinona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,7-Dimethoxy-4-hydroxy-1,4-benzoxazinone |
| CAS | 55544-90-6 |
| Fórmula molecular | C10H11NO5 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 4-Hydroxy-2,7-dimethoxy-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one, (±)-4-Hydroxy-2,7-dimethoxy-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H11NO5/c1-14-6-3-4-7-8(5-6)16-10(15-2)9(12)11(7)13/h3-5,10,13H,1-2H3 |
| SMILES | COC1Oc2cc(OC)ccc2N(O)C1=O |
| Nombre IUPAC | 4-hidroxi-2,7-dimetoxi-1,4-benzoxazin-3-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 225.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 225.0637 |