Learn More
2,7-diisopropilnaftaleno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,7-Diisopropylnaphthalene |
| CAS | 40458-98-8 |
| Fórmula molecular | C16H20 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H20/c1-11(2)14-7-5-13-6-8-15(12(3)4)10-16(13)9-14/h5-12H,1-4H3 |
| SMILES | CC(C)C1=CC2=C(C=C1)C=CC(=C2)C(C)C |
| Peso molecular (g/mol) | 212.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 212.1565 |