Learn More
2,7-Dihidroxinaftaleno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10530571 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10530571 5 g Frasco de vidrio 5 g
10560731 25 g Frasco de vidrio 25 g
10605922 100 g Frasco de vidrio 100 g
10647763 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10530571 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 115040050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    25.00€
    22.65€ / 5 g
    Ahorro 2.35€
    9% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-11-2026
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 582-17-2 | C10H8O2 | 160.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 582-17-2
Fórmula molecular C10H8O2
Peso molecular (g/mol) 160.17
Número MDL MFCD00004085
Clave InChI DFQICHCWIIJABH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,7-dihydroxynaphthalene, 2,7-naphthalenediol, naphthalenediol-2,7, unii-0to8e448ud, naphthalenediol-2,7 french, 2,7-dihydroxy naphthalene, 2,7-naphthalene diol, naphthalene-2-7-diol, 2,7-dihdroxynaphthalene
PubChem CID 11397
Nombre IUPAC naftaleno-2,7-diol
SMILES OC1=CC2=CC(O)=CC=C2C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 7-Dihydroxynaphthalene
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 184°C to 189°C
Color Gris
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C10H6(OH)2
Cantidad 5 g
Beilstein 06, 985
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.17
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,7-Dihydroxynaphthalene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.