Learn More
2,7-Dihidroxinaftaleno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11443923
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
500 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11443923 250 g 250 g
11433923 50 g 50 g
11414050 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11443923 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10229.30
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 582-17-2 | C10H8O2 | 160.17 g/mol
2,7-Naphthalenediol is a reagent used in the preparation of monomers of high carbon materials. Also used in the synthesis of splitomicin analogues. Used as Starting material for the synthesis of sulfonic acids and divinylnaphthalenes. It is also used in making dyes, pigments, fluorescent whiteners, tanning agents, antioxidants, and antiseptics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2,7-naftalenodiol es un reactivo utilizado en la preparación de monómeros de materiales con alto contenido de carbono. También se utiliza en la síntesis de análogos de la esplitomicina. Se utiliza como material de partida para la síntesis de ácidos sulfónicos y divinilnaftalenos. También se utiliza en la elaboración de colorantes, pigmentos, blanqueadores fluorescentes, agentes de bronceado, antioxidantes y antisépticos.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en condiciones frescas y secas, en recipientes bien sellados. Mantener el recipiente bien cerrado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 582-17-2
Fórmula molecular C10H8O2
Peso molecular (g/mol) 160.17
Número MDL MFCD00004085
Clave InChI DFQICHCWIIJABH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,7-dihydroxynaphthalene, 2,7-naphthalenediol, naphthalenediol-2,7, unii-0to8e448ud, naphthalenediol-2,7 french, 2,7-dihydroxy naphthalene, 2,7-naphthalene diol, naphthalene-2-7-diol, 2,7-dihdroxynaphthalene
PubChem CID 11397
Nombre IUPAC naftaleno-2,7-diol
SMILES OC1=CC2=CC(O)=CC=C2C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,7-Dihydroxynaphthalene
Punto de fusión 183°C to 188°C
Cantidad 250 g
Beilstein 2042383
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.17
Porcentaje de pureza 97%