Learn More
2',7'-difluorofluoresceína, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2',7'-Difluorofluorescein |
| CAS | 195136-58-4 |
| Fórmula molecular | C20 H10 F2 O5 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Oregon Green 488, 2',7'-Difluoro-3',6'-dihydroxyspiro[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]xanthen]-3-one, 2',7'-Difluoro-3',6'-dihydroxy-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthen]-3-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H10F2O5/c21-13-5-11-17(7-15(13)23)26-18-8-16(24)14(22)6-12(18)20(11)10-4-2-1-3-9(10)19(25)27-20/h1-8,23-24H |
| SMILES | Oc1cc2Oc3cc(O)c(F)cc3C4(OC(=O)c5ccccc45)c2cc1F |
| Nombre IUPAC | 2',7'-difluoro-3',6'-dihidroxiespiro[2-benzofuran-3,9'-xanteno]-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 368.287 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 368.05 |