Learn More
2',7'-Diclorofluoresceína, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11493297
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11493297 5 g 5 g
11403307 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11493297 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16212.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 76-54-0 | C20H10Cl2O5 | 401.195 g/mol
2',7'-Dichlorofluorescein is used as an indicator and as a cellular antioxidant activity. It is also used for the determination of carbohydrates and hydrogen peroxide by fluorescence densitometry and chemiluminescence respectively. It is used as an indicator for argentometry by Fajans method. It is also involved in the cellular antioxidant activity assay. It is utilized as an additive in fluorescence and laser studies.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2′,7′-diclorofluoresceína se utiliza como indicador y a modo de actividad antioxidante celular. También se utiliza para la determinación de carbohidratos y peróxido de hidrógeno mediante densitometría de fluorescencia y quimioluminiscencia respectivamente. Se emplea como indicador de la argentometría por el método de Fajans. También participa en los ensayos de actividad antioxidante celular. Se utiliza como aditivo en estudios de fluorescencia y láser.
Solubilidad
Soluble en etanol y metanol. Ligeramente dimetilsulfóxido. Insoluble en agua.
Notas
Como indicador fluorescente es incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 76-54-0
Fórmula molecular C20H10Cl2O5
Peso molecular (g/mol) 401.195
Número MDL MFCD00005047
Clave InChI VFNKZQNIXUFLBC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2',7'-dichlorofluorescein, dichlorofluorescein, unii-56nqm5uzt1, 2,7-dichlorofluorescein, 56nqm5uzt1, spiro isobenzofuran-1 3h ,9'-9h xanthen-3-one, 2',7'-dichloro-3',6'-dihydroxy, 2',7'-dichloro-3',6'-dihydroxy-3h-spiro isobenzofuran-1,9'-xanthen-3-one, 2',7'-dichloro-3',6'-dihydroxyspiro 2-benzofuran-3,9'-xanthene-1-one, 11,16-dichloro-12,15-dihydroxyspiro 3-hydroisobenzofuran-3,9'-xanthene-1-one
PubChem CID 64944
ChEBI CHEBI:51596
Nombre IUPAC 2',7'-dicloro-3',6'-dihidroxispiro[2-benzofuran-3,9'-xanten]-1-ona
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)OC23C4=CC(=C(C=C4OC5=CC(=C(C=C35)Cl)O)O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2′, 7′-Dichlorofluorescein
Punto de fusión >300°C (decomposition)
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Soluble in ethanol and methanol. Slightly dimethyl sulfoxide. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 401.2
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,7-Dichlorofluorescein
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,7-Dichlorofluorescein