Learn More
2',7'-Diclorofluoresceína, técnico, Fisher Chemical
Código de producto. 10070080 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 GR
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10070080 5 g 5 GR
1 options
Código de producto. 10070080 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor D/1820/44
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Punto de fusión 280°C
CAS 76-54-0
Fórmula molecular C20H10Cl2O5
Número MDL 5047
Formula Weight (peso de la fórmula) 401.2g/mol
Envase Tarro de cristal
Color Ámbar
Cantidad 5 g
Forma física Polvo
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2',7'-Dichlorofluorescein
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.