Learn More
2',7'-Solución de diclorofluoresceína, Solstice
Código de producto. 15650580
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15650580 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 15650580 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 02591500ML
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Indicador, listo para su uso
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Solstice ofrece ahora reactivos inorgánicos de calidad premium en todo el – mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2′,7′-Dichlorofluorescein Solution
Punto de fusión 89,5 °C
Punto de ebullición 81 °C a 83 °C
CAS 76-54-0
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C20H10Cl2O5
Número MDL MFCD00005047
Número UN UN1219
Beilstein 58009
Densidad 0,79g/mL a 20 °C
Cantidad 500 mL
Temperatura de inflamación 12 °C (53,6 °F)
Clave InChI VFNKZQNIXUFLBC-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)OC23C4=CC(=C(C=C4OC5=CC(=C(C=C35)Cl)O)O)Cl
Nombre IUPAC 2',7'-dicloro-3',6'-dihidroxispiro[2-benzofuran-3,9'-xanten]-1-ona
Peso molecular (g/mol) 401.195
PubChem CID 64944
ChEBI CHEBI:51596
Formula Weight (peso de la fórmula) 401,2g/mol
Grado Indicator
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Propan-2-ol