Learn More
2',7'-Diacetato de diclorofluoresceína, TRC
Código de producto. 30136155
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30136155 50 mg 50 miligramos
30134089 1 g 1 g
30009769 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136155 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD43453350MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-11-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2044-85-1
Fórmula molecular C24H14Cl2O7
Peso molecular (g/mol) 485.27
Sinónimo MFCD 37501, 3',6'-Bis(acetyloxy)-2',7'-dichlorospiro[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]xanthen]-3-one
SMILES CC(=O)Oc1cc2Oc3cc(OC(=O)C)c(Cl)cc3C4(OC(=O)c5ccccc45)c2cc1Cl
Specifikationer
Nombre del producto químico o material 2',7'-Dichlorofluorescein diacetate
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H14Cl2O7/c1-11(27)30-21-9-19-15(7-17(21)25)24(14-6-4-3-5-13(14)23(29)33-24)16-8-18(26)22(31-12(2)28)10-20(16)32-19/h3-10H,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 484.0117
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.