Learn More
2',7'-Diacetato de diclorofluoresceína, TRC
Código de producto. 30134089
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134089 1 g 1 g
30136155 50 mg 50 miligramos
30009769 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134089 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4345331G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2044-85-1
Fórmula molecular C24H14Cl2O7
Peso molecular (g/mol) 485.27
Sinónimo MFCD 37501, 3',6'-Bis(acetyloxy)-2',7'-dichlorospiro[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]xanthen]-3-one
SMILES CC(=O)Oc1cc2Oc3cc(OC(=O)C)c(Cl)cc3C4(OC(=O)c5ccccc45)c2cc1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2',7'-Dichlorofluorescein diacetate
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C24H14Cl2O7/c1-11(27)30-21-9-19-15(7-17(21)25)24(14-6-4-3-5-13(14)23(29)33-24)16-8-18(26)22(31-12(2)28)10-20(16)32-19/h3-10H,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 484.0117