Learn More
2,7-Diclorofluoreno, TRC
Código de producto. 30374865
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
2.5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2.50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30374865 1 g 1 g
30380124 2.5 g 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30374865 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4344651G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7012-16-0
Fórmula molecular C13 H8 Cl2
Peso molecular (g/mol) 235.11
Sinónimo 2,7-Dichloro-9H-fluorene, NSC 73077
Nombre IUPAC 2,7-dicloro-9H-fluoreno
SMILES Clc1ccc2c(Cc3cc(Cl)ccc23)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,7-Dichlorofluorene
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C13H8Cl2/c14-10-1-3-12-8(6-10)5-9-7-11(15)2-4-13(9)12/h1-4,6-7H,5H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.0003