Learn More
2,7-Diclorofluoreno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11430608
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11430608 5 g 5 g
11420608 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11430608 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24717.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 7012-16-0 | Molecular Formula: C13H8Cl2 | Molecular Weight: 235.107 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7012-16-0
Fórmula molecular C13H8Cl2
Peso molecular (g/mol) 235.107
Número MDL MFCD00032840
Clave InChI SDPURBHAHVFTGX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,7-dichlorofluorene, 2,7-dichlor-9h-fluoren, 9h-fluorene, 2,7-dichloro, 2,7-dichiorofluorene, fluorene,7-dichloro, 9h-fluorene,7-dichloro, ksc378s9n, 2,7-dichlorofluorene 1g
PubChem CID 251987
Nombre IUPAC 2,7-dicloro-9H-fluoreno
SMILES C1C2=C(C=CC(=C2)Cl)C3=C1C=C(C=C3)Cl
Spécification
Nombre del producto químico o material 2,7-Dichlorofluorene
Punto de fusión >300°C (decomposition)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 235.12
Porcentaje de pureza 97%
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.