Learn More
2',7'-Didiclorodihidrofluoresceína Diacetato, TRC
Código de producto. 17914765
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17914765 50 mg 50 miligramos
17960565 100 mg 100 miligramos
17921595 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17914765 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD43421550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4091-99-0
Fórmula molecular C24H16Cl2O7
Peso molecular (g/mol) 487.29
Sinónimo 2-[3,6-Bis(acetyloxy)-2,7-dichloro-9H-xanthen-9-yl]benzoic Acid, o-(2,7-Dichloro-3,6-dihydroxyxanthen-9-yl)benzoic Acid Diacetate, 2',7'-Dichlorodihydrofluorescein Diacetate, DCFH, H2DCFDA;
SMILES CC(=O)OC1=C(C=C2C(=C1)OC3=CC(=C(C=C3C2C4=CC=CC=C4C(=O)O)Cl)OC(=O)C)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2',7'-Dichlorodihydrofluorescein Diacetate
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H16Cl2O7/c1-11(27)31-21-9-19-15(7-17(21)25)23(13-5-3-4-6-14(13)24(29)30)16-8-18(26)22(32-12(2)28)10-20(16)33-19/h3-10,23H,1-2H3,(H,29,30)
Formula Weight (peso de la fórmula) 486.0273