Learn More
2,7-Diclorodibenzo-p-dioxina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,7-Dichlorodibenzo-p-dioxin |
| CAS | 33857-26-0 |
| Fórmula molecular | C12 H6 Cl2 O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Dibenzo[b,e][1,4]dioxin, 2,7-dichloro-, 2,7-Dichlorodibenzo[b,e][1,4]dioxin (ACI), Dibenzo-p-dioxin, 2,7-dichloro- (6CI, 7CI, 8CI), 2,7-Dichlorodibenzo-p-dioxin, 2,7-Dichlorodibenzodioxin, 2,7-Dichlorodioxin, PCDD 11 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H6Cl2O2/c13-7-1-3-9-11(5-7)16-10-4-2-8(14)6-12(10)15-9/h1-6H |
| SMILES | ClC1=CC=C2OC3=CC(Cl)=CC=C3OC2=C1 |
| Nombre IUPAC | 2,7-diclorodibenzo-p-dioxina |
| Peso molecular (g/mol) | 253.081 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 251.974 |