Learn More
2,7-dibromopireno, TRC
Código de producto. 30373172
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30373172 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30373172 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD426425100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,7-Dibromopyrene
CAS 102587-98-4
Fórmula molecular C16H8Br2
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H8Br2/c17-13-5-9-1-2-10-6-14(18)8-12-4-3-11(7-13)15(9)16(10)12/h1-8H
SMILES C1=CC2=C3C(=CC(=C2)Br)C=CC4=CC(=CC1=C43)Br
Nombre IUPAC 2,7-dibromopireno
Peso molecular (g/mol) 360.04
Formula Weight (peso de la fórmula) 357.8993