Learn More
2,7-dibromopireno, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2,7-Dibromopyrene |
| CAS | 102587-98-4 |
| Fórmula molecular | C16H8Br2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H8Br2/c17-13-5-9-1-2-10-6-14(18)8-12-4-3-11(7-13)15(9)16(10)12/h1-8H |
| SMILES | C1=CC2=C3C(=CC(=C2)Br)C=CC4=CC(=CC1=C43)Br |
| Nombre IUPAC | 2,7-dibromopireno |
| Peso molecular (g/mol) | 360.04 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 357.8993 |