Learn More
2,7-dibromofenantreno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,7-Dibromophenanthrene |
| CAS | 62325-30-8 |
| Fórmula molecular | C14 H8 Br2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H8Br2/c15-11-3-5-13-9(7-11)1-2-10-8-12(16)4-6-14(10)13/h1-8H |
| SMILES | Brc1ccc2c(ccc3cc(Br)ccc23)c1 |
| Nombre IUPAC | 2,7-dibromofenantreno |
| Peso molecular (g/mol) | 336.021 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 333.899 |