Learn More
2,7-dibromonaftaleno, TRC
Código de producto. 30382383
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30382383 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30382383 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD425760250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,7-Dibromonapthalene
CAS 58556-75-5
Fórmula molecular C10H6Br2
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H6Br2/c11-9-3-1-7-2-4-10(12)6-8(7)5-9/h1-6H
SMILES Brc1ccc2ccc(Br)cc2c1
Nombre IUPAC 2,7-dibromonaftaleno
Peso molecular (g/mol) 285.96
Formula Weight (peso de la fórmula) 283.8836
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.