Learn More
2,7-dibromonaftaleno, TRC
Código de producto. 30368865
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30368865 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30368865 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4257602.5G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,7-Dibromonapthalene
CAS 58556-75-5
Fórmula molecular C10H6Br2
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H6Br2/c11-9-3-1-7-2-4-10(12)6-8(7)5-9/h1-6H
SMILES Brc1ccc2ccc(Br)cc2c1
Nombre IUPAC 2,7-dibromonaftaleno
Peso molecular (g/mol) 285.96
Formula Weight (peso de la fórmula) 283.8836