Learn More
2,7-Dibromonaftaleno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15402528
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15402528 1 g 1 g
15422528 250 mg 250 miligramos
15412528 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15402528 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H56097.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 58556-75-5 | C10H6Br2 | 285.97 g/mol
It is an intermediate in dyestuffs and pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es un intermedio en colorantes y productos farmacéuticos.
Solubilidad
Soluble en acetonitrilo.
Notas
Incompatible con los agentes oxidantes. Almacenar a temperatura ambiente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 58556-75-5
Fórmula molecular C10H6Br2
Peso molecular (g/mol) 285.97
Número MDL MFCD00238580
Clave InChI ODJZWBLNJKNOJK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo naphthalene, 2,7-dibromo, acmc-209m5e, ksc490o3j, 2,7-dibromonaphthalene hplc
PubChem CID 625355
Nombre IUPAC 2,7-dibromonaftaleno
SMILES BrC1=CC2=CC(Br)=CC=C2C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,7-Dibromonaphthalene
Punto de fusión 139°C to 142°C
Cantidad 1 g
Número UN UN3077
Beilstein 1862041
Información de solubilidad Soluble in acetonitrile.
Formula Weight (peso de la fórmula) 285.97
Porcentaje de pureza 99%