Learn More
2,7-Dibromofluoreno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11424050
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11424050 10 g 10 g
11439653 25 g 25 g
11449653 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11424050 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12437.09
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 31-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 16433-88-8 | C13H8Br2 | 324.02 g/mol
2,7-Dibromofluorene is used as a template for the N-carbazole capped oligofluorenes which show potential as hole-transporting materials for organic light emitting devices (OLEDs). It is also used in the synthesis of conjugated polymer, poly[9,9?-bis(6??-N,N,N-trimethylammonium)hexyl)fluorene-co-alt-4,7-(2,1,3-benzothiadiazole) dibromide] (PFBT), used in label-free DNA microarrays, in the preparation of blue photoluminescent unsymmetrically substituted polyfluorene and in the preparation of 2,7-dibromofluorene monomers containing benzyl ether dendrons (generations 1, 2 and 3) in the 9,9?-position of the fluorene ring, such as: 9,9-bis[(3,5-bis(benzyloxy)benzyloxy)methyl]-2,7-dibromofluorene, 9,9-bis[(3,5-bis(3,5-bis(benzyloxy)benzyloxy)benzyloxy)-methyl] 2,7-dibromo-fluorene, 9,9-bis[(3,5-bis(3,5-bis(3,5-bis(benzyloxy)benzyloxy)benzyloxy) benzyloxy)-methyl]-2,7-dibromofluorene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2,7-dibromofluorano se utiliza como plantilla para los oligofluorenos con tapa de N-carbazol que muestran potencial como materiales de transporte de agujeros para dispositivos de emisión de luz orgánica (OLED). También se utiliza en la síntesis de polímero conjugado, poli[9,9′-bis(6′′-N,N,N-trimetilamonio)hexil)fluorano-co-alt-4,7-(2,1,3-benzotiadiazol) dibromuro] (PFBT), utilizado en micromatices de ADN sin etiqueta, en la preparación de fotoluminiscentes azules asimétricamente sustituidos en la preparación de monómeros 2,7-dibromofluoreno que contienen dendrones de éter de bencilo (generaciones de 1, 2 y 3) en la 9,9 ′-posición del anillo de fluoreno, como: 9,9-bis[(3,5-bis(benziloxi)benziloxi)metil]-2,7-dibromofluoreno, 9,9-bis[(3,5-bis(3,5-bis(benziloxi)benziloxi)benziloxi)-metil] 2,7-dibromo-fluoreno, 9,9-bis[(3,5-bis(3,5-bis(3,5-bis)benziloxi-benziloxi)benziloxi) beziloxi)-metil]-2,7-dibromofluorano.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16433-88-8
Fórmula molecular C13H8Br2
Peso molecular (g/mol) 324.02
Número MDL MFCD00019048
Clave InChI AVXFJPFSWLMKSG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 140073
Nombre IUPAC 2,7-dibromo-9H-fluoreno
SMILES BrC1=CC=C2C(CC3=CC(Br)=CC=C23)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,7-Dibromofluorene
Punto de fusión 164°C to 167°C
Cantidad 10 g
Beilstein 2049205
Sinónimo 2,7-dibromofluorene, 9h-fluorene, 2,7-dibromo, fluorene, 2,7-dibromo, fluorene,7-dibromo, 2, 7-dibromofluorene, 2,7-di bromo fluorene, 9h-fluorene,7-dibromo, acmc-1c8sn, ksc491i1j
Formula Weight (peso de la fórmula) 324.03
Porcentaje de pureza 98%