Learn More
2,7-Dibromocarbazol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 17231236 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17231236 5 g 5 g
17221236 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17231236 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 467780050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 136630-39-2 | C12H7Br2N | 325.00 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 136630-39-2
Fórmula molecular C12H7Br2N
Peso molecular (g/mol) 325.00
Clave InChI QPTWWBLGJZWRAV-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC 2,7-dibromo-9H-carbazol
SMILES BrC1=CC2=C(C=C1)C1=C(N2)C=C(Br)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,7-Dibromocarbazole
Punto de fusión 225.0°C to 230.0°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 325
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,7-Dibromocarbazole
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,7-Dibromocarbazole