Learn More
2,7-Dibromocarbazol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 17221236 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17221236 1 g 1 g
17231236 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17221236 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 467780010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 136630-39-2 | C12H7Br2N | 325.00 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 136630-39-2
Fórmula molecular C12H7Br2N
Peso molecular (g/mol) 325.00
Clave InChI QPTWWBLGJZWRAV-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC 2,7-dibromo-9H-carbazol
SMILES BrC1=CC2=C(C=C1)C1=C(N2)C=C(Br)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,7-Dibromocarbazole
Punto de fusión 225.0°C to 230.0°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 325