Learn More
2,7-Dibromo-9H-fluoreno, TRC
Código de producto. 30383420
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30383420 25 g
30381404 10 g
30377793 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30383420 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD42618325G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16433-88-8
Fórmula molecular C13H8Br2
Peso molecular (g/mol) 324.01
Sinónimo 2,7-Dibromofluorene
SMILES Brc1ccc2c(Cc3cc(Br)ccc23)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,7-Dibromo-9H-fluorene
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C13H8Br2/c14-10-1-3-12-8(6-10)5-9-7-11(15)2-4-13(9)12/h1-4,6-7H,5H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 321.8993