Learn More
2,7-Dibromo-9-fluorenona, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11425670
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11425670 5 g 5 g
11415670 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11425670 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H25919.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 14348-75-5 | C13H6Br2O | 337.998 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14348-75-5
Fórmula molecular C13H6Br2O
Peso molecular (g/mol) 337.998
Número MDL MFCD00010790
Clave InChI CWGRCRZFJOXQFV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,7-dibromo-9-fluorenone, 2,7-dibromo-9h-fluoren-9-one, 2,7-dibromo-fluoren-9-one, 2,7-dibromofluorenone, 2,7-dibromo-fluorenone, 9h-fluoren-9-one, 2,7-dibromo, 2,7-dibrom-9h-fluoren-9-on, pubchem19652, acmc-209cqp, maybridge1_002427
PubChem CID 259922
Nombre IUPAC 2,7-dibromofluoren-9-ona
SMILES C1=CC2=C(C=C1Br)C(=O)C3=C2C=CC(=C3)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,7-Dibromo-9-fluorenone
Punto de fusión 195°C to 196°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 337.99
Porcentaje de pureza 96%