Learn More
2,7-Diaminomitoseno (> 85%), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,7-Diaminomitosene |
| CAS | 92695-32-4 |
| Fórmula molecular | C14 H16 N4 O4 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 2,7-Diaminomitosene, (2R)-2,7-Diamino-9-[[(aminocarbonyl)oxy]methyl]-2,3-dihydro-6-methyl-1H-pyrrolo[1,2-a]indole-5,8-dione, (R)-2,7-Diamino-9-[[(aminocarbonyl)oxy]methyl]-2,3-dihydro-6-methyl-1H-pyrrolo[1,2-a]indole-5,8-dione, 2,7-Diaminomitosene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H16N4O4/c1-5-10(16)13(20)9-7(4-22-14(17)21)8-2-6(15)3-18(8)11(9)12(5)19/h6H,2-4,15-16H2,1H3,(H2,17,21)/t6-/m1/s1 |
| SMILES | CC1=C(N)C(=O)c2c(COC(=O)N)c3C[C@@H](N)Cn3c2C1=O |
| Nombre IUPAC | Carbamato de [(2R)-2,6-diamino-7-metil-5,8-dioxo-2,3-dihidro-1H-pirrolo[1,2-a]indol-4-il]metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 304.301 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 304.117 |