Learn More
2,7-Diaminofluoreno, + 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15471628
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15471628 5 g 5 g
15481628 250 mg 250 miligramos
15461628 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15471628 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55402.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 525-64-4 | C13H13ClN2 | 232.71 g/mol
It is used as substitute for the carcinogenic benzidine in the chromogenic assay of peroxidases.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como sustituto de la bencidina carcinogénica en el ensayo cromogénico de peroxidasas.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua fría. Soluble en agua caliente. Poco soluble en etanol y acetona. Insoluble en éter.
Notas
Almacenar a 4 °C. Mantener alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 525-64-4
Fórmula molecular C13H13ClN2
Peso molecular (g/mol) 232.71
Número MDL MFCD00001128
Clave InChI COOWDVCIUYIBFE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,7-diaminofluorene, 2,7-fluorenediamine, 2,7-diamino-fluorene, 2,7-fluoroenediamine, fluorene-2,7-diamine, fluorene-2,7-diyldiamine, ccris 920, 2,7-diamino-fluoren, 2,7-diaminoflyorene, 2,7-diaminofluoren
PubChem CID 10679
Nombre IUPAC 9H-fluoreno-2,7-diamina
SMILES [Cl-].NC1=CC=C2C(CC3=CC([NH3+])=CC=C23)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,7-Diaminofluorene
Punto de fusión 160°C to 162°C
Cantidad 5 g
Beilstein 2099859
Índice Merck 14,4156
Información de solubilidad Slightly soluble in cold water. Soluble in hot water. Sparingly soluble in ethanol. and acetone. Insoluble in ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.25
Porcentaje de pureza ≥97%