Learn More
2,7-diamino-6-fenilpteridin-4-ol, Mikromol™
Descripción
2,7-diamino-6-fenilpteridin-4-ol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,7-diamino-4-hydroxy-6-phenylpteridine |
| CAS | 19375-89-4 |
| Nombres de analitos o componentes | 2,7-diamino-4-hydroxy-6-phenylpteridine |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C12 H10 N6 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 4(3H)-Pteridinone, 2,7-diamino-6-phenyl-, 4(1H)-Pteridinone, 2,7-diamino-6-phenyl- (9CI), 4-Pteridinol, 2,7-diamino-6-phenyl- (8CI), 2,7-Diamino-4-hydroxy-6-phenylpteridine, Triamterene Imp. B (EP), Triamterene RC B (USP), Triamterene Related Compound B, Triamterene Impurity B |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H10N6O/c13-9-7(6-4-2-1-3-5-6)15-8-10(16-9)17-12(14)18-11(8)19/h1-5H,(H5,13,14,16,17,18,19) |
| SMILES | Nc1nc(O)c2nc(c(N)nc2n1)c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | 2,7-diamino-6-fenilpteridin-4-ol |
| Mostrar más |