Learn More
2,7-diacetilfluoreno, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2,7-Diacetylfluorene |
| CAS | 961-27-3 |
| Fórmula molecular | C17H14O2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 1,1'-(9H-Fluorene-2,7-diyl)bis[ethanone], 2,7-Diacetyl-9H-fluorene, NSC 137171 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H14O2/c1-10(18)12-3-5-16-14(7-12)9-15-8-13(11(2)19)4-6-17(15)16/h3-8H,9H2,1-2H3 |
| SMILES | CC(=O)c1ccc2c(Cc3cc(ccc23)C(=O)C)c1 |
| Nombre IUPAC | 1-(7-acetil-9H-fluoren-2-il)etanona |
| Peso molecular (g/mol) | 250.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 250.0994 |