Learn More
2,7-Diacetoxinaftaleno, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11457194
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11457194 1 g 1 g
11467194 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11457194 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21588.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22472-26-0
Fórmula molecular C14H12O4
Peso molecular (g/mol) 244.25
Número MDL MFCD00036008
Clave InChI VRMXWHJBWOVBEJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,7-diacetoxynaphthalene, naphthalene-2,7-diyl diacetate, 7-acetyloxy naphthalen-2-yl acetate, acmc-1cqps, 2,7-naphthalenediol diacetate, 7-acetyloxy-2-naphthyl acetate, 2,7-naphthalenediol,2,7-diacetate, 7-acetyloxynaphthalen-2-yl acetate, 7-acetyloxynaphthalen-2-yl ethanoate, acetic acid 7-acetyloxy-2-naphthalenyl ester
PubChem CID 790833
SMILES CC(=O)OC1=CC2=CC(OC(C)=O)=CC=C2C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,7-Diacetoxynaphthalene
Punto de fusión 129°C to 132°C
Cantidad 1 g
Nombre IUPAC (7-acetiloxinaftalen-2-ilo) acetato
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.25
Porcentaje de pureza 98%