Learn More
2,7-Di-terc-butilfluoreno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15431668
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15431668 25 g 25 g
15411668 1 g 1 g
15421668 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15431668 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55430.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 58775-05-6 | C21H26 | 278.439 g/mol
It is used as an organic light emitting diode (OLED) intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como intermedio del diodo orgánico emisor de luz (OLED).
Solubilidad
Soluble en tolueno y metanol caliente.
Notas
Almacenar a –20 °C. Mantener alejado del calor y agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 58775-05-6
Fórmula molecular C21H26
Peso molecular (g/mol) 278.439
Número MDL MFCD03093998
Clave InChI DFZYPLLGAQIQTD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,7-di-tert-butylfluorene, 2,7-di-tert-butyl-9h-fluorene, 2,7-di-t-butylfluorene, 9h-fluorene, 2,7-bis 1,1-dimethylethyl, pubchem15066, 2,7-di-tert-butyl fluorene, 2,7-di-tert-butyl-fluorene, ksc491i2b
PubChem CID 4090082
Nombre IUPAC 2,7-diterc-butil-9H-fluoreno
SMILES CC(C)(C)C1=CC2=C(C=C1)C3=C(C2)C=C(C=C3)C(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,7-Di-tert-butylfluorene
Punto de fusión 121°C to 124°C
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Soluble in toluene,hot methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 278.43
Porcentaje de pureza 98%