Learn More
2-(7-bromoheptiloxi)tetrahidropirano, TRC
Código de producto. 30332455
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30332455 500 mg 500 miligramos
30338762 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30332455 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB255360500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(7-Bromoheptyloxy)tetrahydropyran
CAS 10160-25-5
Fórmula molecular C12H23BrO2
Cantidad 500 mg
Sinónimo 2-[(7-Bromoheptyl)oxy]tetrahydro-2H-pyran, 1-Bromo-7-(tetrahydropyranyloxy)heptane, 1-Tetrahydropyranyloxy-7-bromoheptane, 7-Bromo-1-(tetrahydropyranyloxy)heptane, 7-Bromo-1-heptanol Tetrahydropyranyl Ether, 7-Bromoheptyl Tetrahydropyranyl Ether
Fórmula InChI InChI=1S/C12H23BrO2/c13-9-5-2-1-3-6-10-14-12-8-4-7-11-15-12/h12H,1-11H2
SMILES BrCCCCCCCOC1CCCCO1
Nombre IUPAC 2-(7-bromoheptoxi)oxano
Peso molecular (g/mol) 279.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 278.0881
Título del producto
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.