Learn More
2-(7-bromoheptiloxi)tetrahidropirano, TRC
Código de producto. 30329438
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30329438 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30329438 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB2553602.5G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(7-Bromoheptyloxy)tetrahydropyran
CAS 10160-25-5
Fórmula molecular C12H23BrO2
Cantidad 2.5 g
Sinónimo 2-[(7-Bromoheptyl)oxy]tetrahydro-2H-pyran, 1-Bromo-7-(tetrahydropyranyloxy)heptane, 1-Tetrahydropyranyloxy-7-bromoheptane, 7-Bromo-1-(tetrahydropyranyloxy)heptane, 7-Bromo-1-heptanol Tetrahydropyranyl Ether, 7-Bromoheptyl Tetrahydropyranyl Ether
Fórmula InChI InChI=1S/C12H23BrO2/c13-9-5-2-1-3-6-10-14-12-8-4-7-11-15-12/h12H,1-11H2
SMILES BrCCCCCCCOC1CCCCO1
Nombre IUPAC 2-(7-bromoheptoxi)oxano
Peso molecular (g/mol) 279.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 278.0881