Learn More
2',7-Bis-O-{[(2,2,2,-Tricloroetil)oxi]carbonil paclitaxel, TRC
Código de producto. 30330606
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30330606 100 mg 100 miligramos
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30330606 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB585435100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nombre del producto químico o material 2',7-Bis-O-[(2,2,2,-Trichloroethyl)oxy]carbonyl Paclitaxel
CAS 100449-86-3
Fórmula molecular C53H53Cl6NO18
Cantidad 100 mg
Sinónimo 2',7-Bis[(2,2,2-trichloroethoxy)carbonyl]taxol, [2aR-[2aalpha,4beta,4abeta,6beta,9alpha(alphaR*,betaS*),11alpha,12alpha,12aalpha,12balpha]]-beta-(Benzoylamino)-alpha-[[(2,2,2-trichloroethoxy)carbonyl]oxy]-benzenepropanoic Acid 6,12b-Bis(acetyloxy)-12-(benzoyloxy)-2a,3,4,4a,5,6,9,10,11,12,12a,12b-dodecahydro-11-hydroxy-4a,8,13,13-tetramethyl-5-oxo-4-[[(2,2,2-trichloroethoxy)carbonyl]oxy]-7,11-methano-1H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxet-9-yl Ester
Fórmula InChI InChI=1S/C53H53Cl6NO18/c1-27-33(74-45(66)39(76-47(68)72-26-53(57,58)59)37(30-16-10-7-11-17-30)60-43(64)31-18-12-8-13-19-31)23-51(69)42(77-44(65)32-20-14-9-15-21-32)40-49(6,41(63)38(73-28(2)61)36(27)48(51,4)5)34(75-46(67)71-25-52(54,55)56)22-35-50(40,24-70-35)78-29(3)62/h7-21,33-35,37-40,42,69H,22-26H2,1-6H3,(H,60,64)/t33-,34-,35+,37-,38+,39+,40-,42-,49+,50-,51+/m0/s1
SMILES CC(=O)O[C@H]1C(=O)[C@]2(C)[C@H](C[C@H]3OC[C@@]3(OC(=O)C)[C@H]2[C@H](OC(=O)c4ccccc4)[C@]5(O)C[C@H](OC(=O)[C@H](OC(=O)OCC(Cl)(Cl)Cl)[C@@H](NC(=O)c6ccccc6)c7ccccc7)C(=C1C5(C)C)C)OC(=O)OCC(Cl)(Cl)Cl
Peso molecular (g/mol) 1204.7
Formula Weight (peso de la fórmula) 1201.1394
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.