Learn More
2,7-bis(aloxicarbonilamino)-9-cloroacridina, grado técnico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,7-Bis(alloxycarbonylamino)-9-chloroacridine |
| CAS | 887353-21-1 |
| Fórmula molecular | C21 H18 Cl N3 O4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 2,7-Bis(Alloxycarbonylamino)-9-Chloroacridine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H18ClN3O4/c1-3-9-28-20(26)23-13-5-7-17-15(11-13)19(22)16-12-14(6-8-18(16)25-17)24-21(27)29-10-4-2/h3-8,11-12H,1-2,9-10H2,(H,23,26)(H,24,27) |
| SMILES | Clc1c2cc(NC(=O)OCC=C)ccc2nc3ccc(NC(=O)OCC=C)cc13 |
| Nombre IUPAC | N-[9-cloro-7-(prop-2-enoxicarbonilamino)acridin-2-il]carbamato de prop-2-enilo |
| Peso molecular (g/mol) | 411.84 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 411.0986 |