Learn More
Ácido 2-(7-amino-2-oxo-2H-cromen-4-il)acético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(7-Amino-2-oxo-2H-chromen-4-yl)acetic Acid |
| CAS | 85157-21-7 |
| Fórmula molecular | C11H9NO4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H9NO4/c12-7-1-2-8-6(3-10(13)14)4-11(15)16-9(8)5-7/h1-2,4-5H,3,12H2,(H,13,14) |
| SMILES | Nc1ccc2C(=CC(=O)Oc2c1)CC(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-(7-amino-2-oxocromen-4-il)acético |
| Peso molecular (g/mol) | 219.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 219.0532 |