Learn More
Ácido 2-([7-(acetilamino)-6-(benciloxi)-2-fenilperhidropirano[3,2-d][1,3]dioxin-8-il]oxi)propanoico, Thermo Scientific™
Código de producto. 10681055
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10681055 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10176902 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10490574 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10681055 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor RH01183CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 499104-69-7
Fórmula molecular C25H29NO8
Peso molecular (g/mol) 471.506
Clave InChI JPPMVSNCFXDOJX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-7-acetylamino-6-benzyloxy-2-phenylperhydropyrano 3,2-d 1,3 dioxin-8-yl oxy propanoic acid, 2r-2-4ar,6s,7r,8r,8as-7-acetamido-6-benzyloxy-2-phenylhexahydropyrano 3,2-d 1,3 dioxin-8-yl oxy propanoic acid, 2-6-benzyloxy-7-acetamido-2-phenyl-hexahydro-2h-pyrano 3,2-d 1,3 dioxin-8-yl oxy propanoic acid, benzyl n-acetyl-4,6-o-benzylidenemuramic acid, 2-7-acetamido-6-benzyloxy-2-phenylhexahydropyrano 3,2-d 1,3 dioxin-8-yl oxy propanoic acid, 2-7-acetamido-2-phenyl-6-phenylmethoxy-4,4a,6,7,8,8a-hexahydropyrano 3,2-d 1,3 dioxin-8-yl oxy propanoic acid
PubChem CID 3843768
Nombre IUPAC ácido 2-[(7-acetamido-2-fenil-6-fenilmetoxi-4,4a,6,7,8,8a-hexahidropirano[3,2-d][1,3]dioxin-8-il)oxi]propanoico
SMILES CC(C(=O)O)OC1C(C(OC2C1OC(OC2)C3=CC=CC=C3)OCC4=CC=CC=C4)NC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-{[7-(Acetylamino)-6-(benzyloxy)-2-phenylperhydropyrano[3, 2-d][1, 3]dioxin-8-yl]oxy}propanoic acid
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 471.5
Porcentaje de pureza 97%